3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR5816-1GEA 1450 DKK
APOSOR5816-1G
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BClNO₃
Molekylvægt: 239,46 g/mol
Smeltepunkt: 216…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363770
CAS-nummer: 850589-44-5