Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR5797-25GEA
241
DKK
APOSOR5797-25G
APOSOR5797-100G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekylvægt: 165,19 g/mol Kogepunkt: 300 °C Massefylde: 1,146 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 104 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00211328 CAS-nummer: 18583-89-6 |