3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5713-1GEA 1900 DKK
APOSOR5713-1G APOSOR5713-10G APOSOR5713-5G
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₅S
Molekylvægt: 271,09 g/mol
Smeltepunkt: 144…148 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363748
CAS-nummer: 871329-60-1