4-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR5702-5GEA
2210
DKK
APOSOR5702-5G
4-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Smeltepunkt: 112…114 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00458267 CAS-nummer: 93281-65-3 |