4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR5701-25GEA 3930 DKK
APOSOR5701-25G APOSOR5701-5G
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Smeltepunkt: 51…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01215086
CAS-nummer: 1984-28-7