4-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5691-1GEA 110 DKK
APOSOR5691-1G
4-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molekylvægt: 250,1100 g/mol
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00993162
CAS-nummer: 703-12-8