2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR5587-100GEA
1630
DKK
APOSOR5587-100G
APOSOR5587-25G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂S Molekylvægt: 144,15 Smeltepunkt: 245…247 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00859429 CAS-nummer: 40283-41-8 |