2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR55741-100GEA 4100 DKK
APOSOR55741-100G APOSOR55741-25G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molekylvægt: 178,23 g/mol
Kogepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095324
CAS-nummer: 85902-68-7