2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR55195-10GEA 2790 DKK
APOSOR55195-10G APOSOR55195-5G APOSOR55195-1G
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molekylvægt: 246,0200 g/mol
Smeltepunkt: 177…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13688997
CAS-nummer: 38876-67-4