4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR55150-25GEA 1590 DKK
APOSOR55150-25G APOSOR55150-1G APOSOR55150-5G
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 4472-45-1