N-Methyl-3-pyrrolidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5467-1GEA 405 DKK
APOSOR5467-1G
N-Methyl-3-pyrrolidinol
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101,15 g/mol
Kogepunkt: 50…52 °C/1mmHg
Massefylde: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003176
CAS-nummer: 13220-33-2
EINECS: 236-189-3