(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR54621-5GEA 4690 DKK
APOSOR54621-5G APOSOR54621-1G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Formel: C₄H₇ClO₂
Kogepunkt: 90…92 °C/12mmHg
Massefylde: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067099
CAS-nummer: 32653-32-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II