N-Fmoc-glycine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR54569-500GEA 1640 DKK
APOSOR54569-500G APOSOR54569-100G
N-Fmoc-glycine 98%
N-Fmoc-glycine
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Molekylvægt: 297,3 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037140
CAS-nummer: 29022-11-5