3-Cyano-4-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5392-25GEA 1100 DKK
APOSOR5392-25G APOSOR5392-1G APOSOR5392-5G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Formel: C₈H₈N₂
Molekylvægt: 132,16 g/mol
Kogepunkt: 110 °C/22mmHg
Smeltepunkt: 88…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017608
CAS-nummer: 50670-64-9