2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR5385-25GEA 4370 DKK
APOSOR5385-25G APOSOR5385-5G APOSOR5385-1G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₄HCl₃O₂S₂
Molekylvægt: 251,54 g/mol
Kogepunkt: 256…257 °C
Massefylde: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051665
CAS-nummer: 56946-83-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II