2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5380-10GEA 1210 DKK
APOSOR5380-10G APOSOR5380-25G APOSOR5380-50G
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₄O₂Si
Molekylvægt: 194,31 g/mol
Kogepunkt: 116…118 °C
Massefylde: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040721
CAS-nummer: 1078-31-5
EINECS: 214-081-7