4,6-Dichloroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR5287-1GEA
427
DKK
APOSOR5287-1G
APOSOR5287-5G
4,6-Dichloroquinoline 98%
4,6-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molekylvægt: 198,05 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00156141 CAS-nummer: 4203-18-3 |