3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR52788-10GEA 2190 DKK
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153,1354 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797571
CAS-nummer: 76045-71-1