Ethyl vanillate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5260-100GEA 524 DKK
APOSOR5260-100G APOSOR5260-500G APOSOR5260-1KG
Ethyl vanillate 97%
Ethyl vanillate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molekylvægt: 196,20 g/mol
Smeltepunkt: 39…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017269
CAS-nummer: 617-05-0