6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR52459-25GEA 557 DKK
APOSOR52459-25G APOSOR52459-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₅H₆N₂O
Molekylvægt: 110,12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039720
CAS-nummer: 13327-27-0