3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5227-5GEA 3240 DKK
APOSOR5227-5G APOSOR5227-10G APOSOR5227-1G
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formel: C₉H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09055176
CAS-nummer: 89260-46-8