3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR52200-25GEA 1030 DKK
APOSOR52200-25G APOSOR52200-10G
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekylvægt: 142,5900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095213
CAS-nummer: 39745-40-9