(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR51933-1GEA 634 DKK
APOSOR51933-1G
(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine 97%
(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molekylvægt: 214,31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08460986
CAS-nummer: 180683-64-1