Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR51873-5GEA
415
DKK
APOSOR51873-5G
APOSOR51873-25G
APOSOR51873-1G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molekylvægt: 229,0706 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09954957 CAS-nummer: 99548-55-7 |