2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR51851-1GEA 766 DKK
APOSOR51851-1G APOSOR51851-5G APOSOR51851-25G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00235180
CAS-nummer: 38336-04-8
UN nummer: 3267
ADR: 8,III