N-Methyliminodiacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR51834-100GEA 688 DKK
APOSOR51834-100G
N-Methyliminodiacetic acid 97%
N-Methyliminodiacetic acid
Formel: C₅H₉NO₄
Molekylvægt: 147,13 g/mol
Smeltepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004284
CAS-nummer: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6