4-(Methylsulphonyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR5161-25GEA 110 DKK
APOSOR5161-25G APOSOR5161-100G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekylvægt: 171,21 g/mol
Smeltepunkt: 133…138 °C
Massefylde: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00025353
CAS-nummer: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8