5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR50963-5GEA
1080
DKK
APOSOR50963-5G
APOSOR50963-25G
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₂Br₂N₂S Molekylvægt: 293,9700 g/mol Smeltepunkt: 132…133 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20257910 CAS-nummer: 18392-81-9 |