tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR4852-1GEA 110 DKK
APOSOR4852-1G APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molekylvægt: 171,24 g/mol
Kogepunkt: 80 °C/0,2mmHg
Massefylde: 0,977 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216581
CAS-nummer: 86953-79-9