4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR48251-1GEA 950 DKK
APOSOR48251-1G APOSOR48251-250MG
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
Molekylvægt: 179,9700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03425919
CAS-nummer: 90111-58-3