3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR4824-100GEA 1100 DKK
APOSOR4824-100G APOSOR4824-5G APOSOR4824-25G
3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
3-Amino-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Molekylvægt: 132,1600 g/mol
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039781
CAS-nummer: 60710-80-7