7-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR48110-250MGEA 1710 DKK
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG
7-Isoquinolinecarboxylic acid
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekylvægt: 173,1681 g/mol
Smeltepunkt: 295…297 °C
Massefylde: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699235
CAS-nummer: 221050-96-0