3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480722-10GEA
524
DKK
APOSOR480722-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel:
C5H4BrN5 Molekylvægt: 214,0200 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12196922 CAS-nummer: 83255-86-1 |