5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480712-5GEA 699 DKK
APOSOR480712-5G APOSOR480712-25G
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molekylvægt: 240,06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664007
CAS-nummer: 10406-06-1