4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480674-25GEA 815 DKK
APOSOR480674-25G
4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrI
Molekylvægt: 359,00
Smeltepunkt: 175…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676204
CAS-nummer: 105946-82-5
UN nummer: 3152
ADR: 9,II