2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480639-5GEA 1530 DKK
APOSOR480639-5G APOSOR480639-1G
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂O
Molekylvægt: 148,1600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05149280
CAS-nummer: 23842-82-2