4-Methoxythioanisole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480615-100GEA 1630 DKK
APOSOR480615-100G
4-Methoxythioanisole 97%
4-Methoxythioanisole
Formel: C₈H₁₀OS
Molekylvægt: 154,2294 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010587
CAS-nummer: 1879-16-9