Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR480569-500GEA
3810
DKK
APOSOR480569-500G
APOSOR480569-100G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molekylvægt: 180,23 g/mol Kogepunkt: 258 °C/19mmHg Massefylde: 1,117 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 36 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008454 CAS-nummer: 23786-14-3 UN nummer: 3272 ADR: 3,III |