2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480522-25GEA 1500 DKK
APOSOR480522-25G
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00187903
CAS-nummer: 6623-81-0