L-Glutamic acid 5-benzyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480330-100GEA 623 DKK
APOSOR480330-100G
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 97%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formel: C₁₂H₁₅NO₄
Molekylvægt: 237,3 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002633
CAS-nummer: 1676-73-9