3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR480266-25GEA
2140
DKK
APOSOR480266-25G
APOSOR480266-10G
APOSOR480266-1G
APOSOR480266-5G
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine
Formel:
C₄H₃BrClN₃ Molekylvægt: 208,4437 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11520891 CAS-nummer: 446273-59-2 |