(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR4716-1GEA 546 DKK
APOSOR4716-1G APOSOR4716-5G APOSOR4716-250MG
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Molekylvægt: 235,64 g/mol
Smeltepunkt: 90…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034030
CAS-nummer: 4025-75-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II