Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR4697-5GEA
197
DKK
APOSOR4697-5G
APOSOR4697-10G
APOSOR4697-1G
Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molekylvægt: 154,17 g/mol Smeltepunkt: 80…84 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052514 CAS-nummer: 4027-57-0 EINECS: 223-702-0 |