Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR46221-5GEA 819 DKK
APOSOR46221-5G APOSOR46221-1G
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 217,02 g/mol
Smeltepunkt: 148…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111606
CAS-nummer: 89581-38-4