(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR4616-1GEA 623 DKK
APOSOR4616-1G
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₃NO
Molekylvægt: 115,18 g/mol
Kogepunkt: 61…62 °C/40mmHg
Massefylde: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066219
CAS-nummer: 84025-81-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III