4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR46097-5GEA
601
DKK
APOSOR46097-5G
APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formel:
C₁₆H₁₇Br Molekylvægt: 289,21 g/mol Kogepunkt: 152 °C/2mmHg Smeltepunkt: 140…143 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01321141 CAS-nummer: 162258-89-1 |