(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR4588-1GEA 110 DKK
APOSOR4588-1G APOSOR4588-5G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 200,28 g/mol
Massefylde: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094718
CAS-nummer: 625471-18-3