Boc-Pro-N(OMe)Me
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR451181-1GEA
2920
DKK
APOSOR451181-1G
Boc-Pro-N(OMe)Me
Boc-Pro-N(OMe)Me
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₄ Molekylvægt: 258,3 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
115186-37-3 |