1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR43592-5GEA 579 DKK
APOSOR43592-5G APOSOR43592-10G
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Formel: C₈H₁₃NO
Molekylvægt: 139,20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374375
CAS-nummer: 62813-01-8