6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR43569-1GEA 176 DKK
APOSOR43569-1G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878569
CAS-nummer: 590417-94-0